Learn More
BD Annexine V-FITC
Code produit 15878688 Tous les produits BD Biosciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 tests
200 dosages
25 tests
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15878688 100 tests 1 pièce
10186463 200 dosages 1 pièce
15850609 25 tests 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15878688 Fournisseur BD Code fournisseur 556420
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Sert de sonde sensible pour l’analyse cytométrique en flux des cellules qui subissent une apoptose
Identifie l’apoptose à un stade antérieur que les essais basés sur des changements nucléaires tels que la fragmentation de l’ADN.
  • Format : FITC
Cytométrie en flux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 100 tests
Volume d’échantillon 5 μl
Tampon de stockage Solution aqueuse tamponnée contenant du BSA et ≤ 0,09 % d’azoture de sodium
Contenu et stockage 4°C
À utiliser avec (application) Cytométrie en flux
Conjugué FITC
Usage exclusivement réservé à la recherche