Description
- Les éclairages annulaires offrent un éclairage totalement sans ombre.
- Les anneaux lumineux Darkfield offrent un éclairage à angle bas pour les surfaces brillantes et réfléchissantes.
- Anneau lumineux écologique Puravis fibre optique.
- Transmission élevée de la lumière blanche grâce à l'utilisation de SCHOTT PURAVIS™ fibres.
- Faisceau de fibres protégé par une gaine métallique flexible en PVC.
- Montage direct sur l'objectif du microscope.
- Des adaptateurs pour différents diamètres d'objectif sont disponibles et doivent être commandés séparément.
- Boîtier en aluminium anodisé noir renforcé.
Spécification
Spécification
| Type | Anneau lumineux à fibre optique |
| Description | Anneau lumineux à fibre optique pour une distance de travail comprise entre 25 et 300 mm |
| Diamètre (impériale) | 2,5 in |
| Diamètre (métrique) | 64 mm |
| Diamètre (métrique) interne | 40 mm |
| À utiliser avec (application) | Éclairage pour la stéréomicroscopie |
| À utiliser avec (équipement) | Sources de lumière froide KL300LED, KL1600LED, KL2500LED ou KL1500HAL |
| Hauteur (impériale) | 0,9 in |
| Hauteur (métrique) | 24 mm |
| Longueur (impériale) | 3.3 ft. |
| Afficher plus |