Learn More
Fisherbrand™ Blocs d’aluminium anodisé
Code produit 11471977
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
12 tubes de 15 ml
24 tubes de 0,5 mL
24 tubes de 1,5 ml
24 tubes de 2,0 mL
48 tubes de 0,2 ml
5 tubes de 50 ml
Plaque PCR à 96 puits
S.O., solide pour l’usinage
Tubes 20 x 10 mm
Tubes 35 x 6 mm
Tubes 6 x 20 mm
Tubes de 12 x 16 mm
Tubes de 20 x 12 mm
Tubes de 20 x 13 mm
Tubes de 6 x 25 mm
Conditionnement:
1 pièce
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
11471977 24 tubes de 0,5 mL 1 pièce
11421987 Tubes de 20 x 13 mm -
11441987 Tubes de 12 x 16 mm 1 pièce
11771647 5 tubes de 50 ml 1 pièce
11401987 Tubes 20 x 10 mm 1 pièce
11761637 12 tubes de 15 ml 1 pièce
11411987 Tubes de 20 x 12 mm 1 pièce
11471987 Tubes de 6 x 25 mm 1 pièce
11491987 Plaque PCR à 96 puits 1 pièce
11491977 Tubes 35 x 6 mm 1 pièce
11481977 24 tubes de 1,5 ml 1 pièce
11461987 Tubes 6 x 20 mm 1 pièce
11461977 24 tubes de 2,0 mL 1 pièce
11451977 48 tubes de 0,2 ml 1 pièce
11441977 S.O., solide pour l’usinage -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Code produit 11471977 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur D1105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    130.84€
    112.11€ / 1 pièces
    Économisez 18.73€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
À utiliser pour une grande variété d’applications en biologie moléculaire, histologie, applications cliniques, environnementales et industrielles. Les blocs en aluminium anodisé Fisherbrand™ s’utilisent avec les bains à sec numériques Fisherbrand.
  • Excellent transfert de chaleur
  • Anodisés pour résister aux chocs thermiques
  • Peuvent accueillir un nombre varié de tubes à essai de diverses tailles
Spécification
Description Peut contenir 24 tubes de 0,5 ml
À utiliser avec (équipement) Tubes à essai
Capacité 24 tubes de 0,5 mL
Matériau Aluminium anodisé
Type Bloc