Learn More
SI Analytics™ Support de mesure en aluminium anodisé
Code produit 10253271 Tous les produits SI Analytics Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Aluminium anodisé
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
10253271 Aluminium anodisé 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10253271 Fournisseur SI Analytics™ Code fournisseur 285410502
Expédition estimée: 08-12-2026
Le support de mesure en aluminium anodisé SI Analytics™ est destiné à être utilisé avec les viscosimètres capillaires et dans les bains thermostatiques.
  • Support de mesure en aluminium anodisé AVS™/S
  • Matériau : aluminium anodisé
  • Type de produit : support de mesure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Support de mesure
À utiliser avec (équipement) Viscosimètre capillaire
Matériau Aluminium anodisé
À utiliser avec (application) Bains thermostatiques entre -80 et 80deg;C
Plage de températures (métrique) -80°C à +80°C