Learn More
MedChemExpress Ansamitocin P-3
Code produit 16419337
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16419337 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16419337 Fournisseur MedChemExpress Code fournisseur HY15739
 Article restreint
Expédition estimée: 18-11-2026
MedChemExpress Ansamitocin P-3 (Antibiotic C 15003P3) is a microtubule inhibitor. Ansamitocin P-3 is a macrocyclic antitumor antibiotic.
Spécification
Contenu et stockage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Poids moléculaire 635.14 g/mol
Conditions d’expédition Room temperature
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
CAS 66584-72-3
Type de produit Natural Products
Pureté 98.0%
Solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (157.45 mM)
Synonyme Antibiotic C 15003P3∣ Maytansinol isobutyrate
Cible Microtubule/Tubulin∣ADC Cytotoxin∣Bacterial∣Antibiotic
Quantité 5 mg