Learn More
MedChemExpress Ansamitocin P-3
Code produit 16466906
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16466906 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16466906 Fournisseur MedChemExpress Code fournisseur HY15739
 Article restreint
Expédition estimée: 08-10-2026
MedChemExpress Ansamitocin P-3 (Antibiotic C 15003P3) is a microtubule inhibitor. Ansamitocin P-3 is a macrocyclic antitumor antibiotic.
Spécification
Contenu et stockage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Poids moléculaire 635.14 g/mol
Conditions d’expédition Room temperature
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
CAS 66584-72-3
Type de produit Natural Products
Pureté 98.0%
Solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (157.45 mM)
Synonyme Antibiotic C 15003P3∣ Maytansinol isobutyrate
Cible Microtubule/Tubulin∣ADC Cytotoxin∣Bacterial∣Antibiotic