Learn More
Ansell Gants en néoprène stérile TouchNTuff™ 73-500
BIOPHARMA
Code produit 15620924 Tous les produits Ansell Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions:
5.5
6
6.5
7
7,5
8
8.5
9
Conditionnement:
200 paires
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
15620924 7 200 paires
15690914 5.5 200 paires
15600924 6 200 paires
15610924 6.5 200 paires
15630924 7,5 200 paires
15640924 8 200 paires
15650924 8.5 200 paires
15660924 9 200 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 15620924 Fournisseur Ansell Code fournisseur 73500070
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les gants en néoprène fin et stériles offrent une sensibilité tactile supplémentaire et une résistance aux éclaboussures chimiques pour une large gamme de produits chimiques. Compatibles avec les environnements de salles blanches de classe 100/ ISO 5.
  • Néoprène sensible
  • Parfait pour les applications sèches et pour un enfilage double
  • Sans latex de caoutchouc naturel ou accélérateurs
  • Sensibilité accrue grâce à l’épaisseur de polymère
  • Conception anatomique spécifique à la main, pour plus de confort et un meilleur ajustement
  • Résistance aux éclaboussures de produits chimiques
  • Longue manchette ourlée à bord roulé
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
  • Préhension facile, non poudrés
  • Applications :
    • Mélange de liquides
    • Tests analytiques / mesures
    • Opérations de cloquage
    • Agglomération et pressage de médicaments
    • Synthèse de matières organiques et autres
Certifications
Marquage CE, ISO 9001, ISO 13485 et ISO 14001.
Compliance
ASTM D 3577, type II, gant de cat. III.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, ASTM D6978-05, ISO 10282, ISO 11193, ISO 13485
Certifications / conformité (Europe) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 556-1:2001, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010
Cleanroom Class Classe 100 (ISO 5)
Accelerator Free Non
AQL 0,65
Couleur Blanc crème
Jetable Usage unique
Finition externe Non texturés
Finger Thickness (English) 6,6 mil
Finger Thickness (Metric) 0,16 mm
Hand Spécifique
Latex Free Oui
Matériau Néoprène
Palm Thickness (English) 5,9 mil
Palm Thickness (Metric) 0,15 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants pour salle blanche
Dimensions 7
Stérilité Stérile
Épaisseur (impériale) 6,6 mil
Épaisseur (métrique) 0,16 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001:2015
Modèle 73500070
Séries TouchNTuff™ 73-500
Résistance à la traction 17 MPa
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 30,5 cm