Learn More
Ansell Gants laminés à 5 couches et à résistance chimique AlphaTec™ 02-100
Code produit 12313609 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Conditionnement:
1 paire
12 paires
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
12313609 7 12 paires
12689781 6 12 paires
11517853 8 12 paires
12333609 9 12 paires
11707383 9 1 paire
12343609 10 12 paires
15399622 11 12 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 12313609 Fournisseur Ansell Code fournisseur 2100070
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les gants laminés offrent une résistance extrême contre un large éventail de produits chimiques, y compris les risques biologiques.
  • Offrent flexibilité et sensibilité tactile
  • Fabriquées à partir d’un film laminé de cinq couches, exceptionnellement résistant aux produits chimiques
  • Le revêtement intégré non tissé permet d’absorber et de dissiper la transpiration pour un ajustement plus frais et plus confortable
  • Peuvent être portées comme revêtement sous des gants en nitrile, en néoprène ou en PVC plus lourds
  • Main droite/main gauche
  • Résistance chimique à large spectre
  • Pouce latéral pour plus de confort
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications / conformité (Europe) CE 0493, EN420:2003 + A1:2009 ; Catégorie lll
Applications Industriel
Couleur Blanc
Latex Free Oui
Matériau Film laminé
Type de produit Gants résistants aux produits chimiques
Dimensions 7
Épaisseur (impériale) 2,5 mil
Épaisseur (métrique) 0,06 mm
Norme EN388 EN 388:0000
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES ABCEFGHIMS
EN ISO 374-5 Bactéries, champignons AVEC protection contre les virus
Grip Design Lisse
Doublure Non revêtus
Modèle 02-100_7
Séries AlphaTec™ 02-100
Longueur (impériale) 15 in
Longueur (métrique) 38 cm