Learn More
Ansell MICROFLEX™ NeoTouch™ Gants en néoprène 25-201, manchette longue
Code produit 12435070 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Standard
Moyen
Grande
XL
Conditionnement:
100 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
12435070 Grande -
12415070 Standard 100 pièces
11791573 Moyen -
11741583 XL 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12435070 Fournisseur Ansell Code fournisseur 25201090
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28036
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Gants en néoprène avec manchette étendue offrent une protection étendue contre les éclaboussures de produits chimiques au-dessus du poignet et de l’avant-bras.
Fabriqués en néoprène. Les gants en néoprène Ansell™ NeoTouch™ ont les bouts des doigts texturés pour une prise plus sûre dans des conditions sèches et humides.
  • Formulation en néoprène
  • Les bouts de doigts texturés offrent une préhension sûre dans les environnements humides et secs
  • Résistance aux éclaboussures de produits chimiques et à la plupart des acides et alcools
  • Revêtement en polymère pour un enfilage facile
  • La manchette allongée offre une protection étendue au-dessus du poignet et de l’avant-bras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taux d’abrasion ANSI ANSI 0
Certifications/Conformité ASTM D6977, FDA 21 CFR 177-2600
Certifications / conformité (Europe) EN 374-1:2016, EN 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009
Chlorinated Oui
Applications Laboratoire
AQL 1,5
Couleur Vert
Finition externe Partiellement texturé
Finger Thickness (English) 6,3 mil
Finger Thickness (Metric) 0,16 mm
Latex Free Oui
Matériau Néoprène
Palm Thickness (English) 5,1 mil
Palm Thickness (Metric) 0,13 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants en néoprène
Dimensions Grande
Épaisseur (impériale) 6,3 mil
Épaisseur (métrique) 0,16 mm
EN 421 Oui
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-5 Bactéries, champignons AVEC protection contre les virus
Type de manchette de gant Ourlé
Grip Design Textured Fingers
Doublure Unlined
Modèle 25-201 L 385681
Type d’emballage Case
Séries Microflex™ NeoTouch™ 25-201
Longueur (impériale) 11,5 in
Longueur (métrique) 29 cm