Learn More
Ansell AlphaTec™ Gants résistants aux produits chimiques 15-554
Código de producto. 12659701 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensions:
9
10
Tamaño de la unidad:
1 paire
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensions Tamaño de la unidad
12659701 10 1 paire
11742833 9 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Le revêtement PVA est hydrosoluble. Ne pas utiliser dans l’eau ou dans des solutions à base d’eau.
Código de producto. 12659701 Proveedor Ansell N.º de proveedor 15554100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.10€
    37.70€ / 1 paires
    Économisez 19.40€
    33% de réduction
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Le revêtement PVA est hydrosoluble. Ne pas utiliser dans l’eau ou dans des solutions à base d’eau.
PVA Les gants résistants aux liquides et aux produits chimiques (alcool polyvinylique) conviennent à la manipulation de produits chimiques organiques puissants. La doublure douce amortit les chocs et absorbe la transpiration.
  • PVA revêtement (alcool polyvinylique) : Résistance avancée aux solvants aromatiques et chlorés.
  • Conception anatomique : Gants de protection des mains sûrs et ajustés.
  • Doublure douce en maille deux pièces : transpiration réduite, confort accru.
  • PVA est soluble dans l'eau : Le contact avec l'eau ou l'utilisation dans des environnements à forte humidité diminueront la protection.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Taux d’abrasion ANSI ANSI 3
Certifications / conformité (Europe) CE 0493, EN1149, EN16350
Chlorinated Non
Applications Laboratoire, Industriel
Couleur Rouge
Latex Free Oui
Matériau PVA
Type de produit Gants résistants aux produits chimiques
Dimensions 10
Norme EN388 EN 388:3121A, EN 388:3121
EN 421 Non
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES BCDFIJ
EN ISO 374-5 Bactéries, champignons uniquement
Type de manchette de gant Manchette
Grip Design Lisse
Matériau de revêtement Tricoté
Doublure Doublés
Modèle 15-554
Quantité 1 paire
Séries AlphaTec™ 15-554
Longueur (impériale) 14 in
Longueur (métrique) 35.5 cm
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.