Learn More
Ansell Gants résistants aux produits chimiques en nitrile AlphaTec™ Soldex™ 37-676
Code produit 12650862 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Conditionnement:
12 paires
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
12650862 11 12 paires
12660862 7 12 paires
12670862 8 12 paires
12680862 9 12 paires
12640862 10 12 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 12650862 Fournisseur Ansell Code fournisseur 37676110
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Gants en nitrile conçus pour offrir des résultats optimaux dans les environnements de travail humides et secs où la résistance chimique est essentielle.
  • Composé de nitrile haute performance
  • Protection contre les abrasions, les coupures, les accrocs et les perforations.
  • Ne contiennent pas d’allergènes protéiques
  • Motif en losange en relief pour une parfaite adhérence sur les matériaux humides ou glissants
  • Des doigts bien ajustés, une paume profilée et une manchette fuselée créent un ajustement confortable et ergonomique
  • La doublure effet velours garde les mains fraîches et sèches
  • Parfaits pour le traitement de la viande, le dégraissage des pièces, les opérations d’usinage, l’essuyage des pièces et des machines, ainsi que la manipulation des tuyaux, courroies et chaînes en acier.
  • Longueur : 13 in, épaisseur : 15 mil
Compliance
Les matériaux des composants sont conformes aux réglementations de la FDA pour le contact alimentaire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taux d’abrasion ANSI ANSI 5
Certifications/Conformité FDA 21 CFR 177.2600
Certifications / conformité (Europe) EN 1149
Chlorinated Oui
Applications Industriel
Couleur Vert
Finger Thickness (English) 0,0169 in
Finger Thickness (Metric) 0.43 mm
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 0,0169 in
Palm Thickness (Metric) 0.43 mm
Type de produit Gants résistants aux produits chimiques
Dimensions 11
Épaisseur (impériale) 15 mil
Épaisseur (métrique) 0,38 mm
Norme EN388 EN 388:4101X, EN 388:4101
EN 421 Non
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES JKLOPT
EN ISO 374-5 Bactéries, champignons uniquement
À utiliser avec (application) Transport de produits chimiques et installations chimiques, traitement chimique, raffinage de pétrole et produits pétrochimiques, nettoyage et dégraissage, exposition aux produits chimiques, solvants, liquides dangereux, ciments de PVC ou à de l’eau stagn
Type de manchette de gant Manchette
Grip Design Losange inversé
Matériau de revêtement Floc de coton
Doublure Doublés
Modèle 37-676 11 117725
Séries AlphaTec™ Solvex™ 37-676
Longueur (impériale) 13 in
Longueur (métrique) 33 cm