Learn More
Tocris Bioscience™ Antalarmin hydrochloride
GREENER_CHOICE
Code produit 18045972
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18045972 10 mg 10mg
18094202 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18045972 Fournisseur Tocris Bioscience™ Code fournisseur 2778/10
CRF1 antagonist
Non-peptide corticotropin-releasing hormone receptor 1 (CRF1) antagonist (Ki = 1 nM). Suppresses CRF-induced ACTH secretion. Blocks CRF- and novelty-induced anxiety-like behavior in animal models of anxiety.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 220953-69-5
Formule moléculaire C24H35ClN4
Spécification
Nom chimique ou matériau Antalarmin hydrochloride
Quantité 10 mg
Poids de la formule 415.01
Pureté >99%
Poids moléculaire 415.022