Learn More
Bis(pinacol) ester d’acide Anthracène-9,10’-diboronique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15459415
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15459415 1 g 1g
15469415 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15459415 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51921.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 863992-56-7 | C26H32B2O4 | 430.16 g/mol
It is used synthesis, structure and electrochemistry of mono- and dinuclear osmium n,n-di- and tetraphenylbipyridyls and extended bipyridyls. It is also used as a primary and secondary intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
On l’utilise pour la synthèse, la structure et l’électrochimie des osmium n,n′-di-et tétraphénylbipyridyls mono- et dinucléaires et des bipyridyles étendus. Il est également utilisé comme intermédiaire primaire et secondaire.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 863992-56-7
Formule moléculaire C26H32B2O4
Poids moléculaire (g/mol) 430.16
Numéro MDL MFCD16294538
Clé InChI ZLXSWNVYGSZXOP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 9,10-anthracenediboronic acid bis pinacol ester, 9,10-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl anthracene, 4,4,5,5-tetramethyl-2-10-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl anthracen-9-yl-1,3,2-dioxaborolane, amtb237, anthracene-9,10-diboronic acid bis pinacol ester, 9,10-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolanyl anthracene, 9,10-bis 4,4,5,5-tetramethyl 1.3.2 dioxaborolan-2-yl anthracene, 9,10-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl anthracene, 1,3,2-dioxaborolane, 2,2'-9,10-anthracenediyl bis 4,4,5,5-tetramethyl
CID PubChem 57415691
Nom IUPAC 4,4,5,5-tétraméthyl-2-[10-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)anthracèn-9-yl]-1,3,2-dioxaborolane
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C2C=CC=CC2=C(B2OC(C)(C)C(C)(C)O2)C2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau Anthracene-9,10-diboronic acid bis(pinacol) ester
Quantité 1 g
Poids de la formule 430.16
Pourcentage de pureté 95%