Learn More
Acide anthracène-9-boronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10676650 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10676650 1 g Flacon en verre 1g
10260070 250 mg Flacon en verre 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10676650 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 432810010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 100622-34-2 | Molecular Formula: C14H11BO2 | Molecular Weight: 222.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100622-34-2
Formule moléculaire C14H11BO2
Poids moléculaire (g/mol) 222.05
Numéro MDL MFCD03425925
Clé InChI VHHDLIWHHXBLBK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 9-anthraceneboronic acid, anthracene-9-boronic acid, 9-anthracenylboronic acid, 9-anthrylboronic acid, 9-anthracene boronic acid, boronic acid, 9-anthracenyl, 9-boronoanthracene, 9-borono-anthracene, zlchem 414, pubchem7757
CID PubChem 15510213
Nom IUPAC Acide9-anthracène-ylboronique
SMILES OB(O)C1=C2C=CC=CC2=CC2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau Anthracene-9-boronic acid
Point de fusion 215°C to 218°C
Couleur Beige à Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 222.05
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide cristallin
compliance-icons
Identifiant produit
  • Anthracene-9-boronic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.