Learn More
Acide anthracène-9-boronique, 99 %
Code produit 11385415
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11385415 100 mg 100mg
11375415 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11385415 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19630.MC
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100622-34-2
Formule moléculaire C14H11BO2
Poids moléculaire (g/mol) 222.05
Numéro MDL MFCD03425925
Clé InChI VHHDLIWHHXBLBK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 9-anthraceneboronic acid, anthracene-9-boronic acid, 9-anthracenylboronic acid, 9-anthrylboronic acid, 9-anthracene boronic acid, boronic acid, 9-anthracenyl, 9-boronoanthracene, 9-borono-anthracene, zlchem 414, pubchem7757
CID PubChem 15510213
Nom IUPAC Acide9-anthracène-ylboronique
SMILES OB(O)C1=C2C=CC=CC2=CC2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau Anthracene-9-boronic acid
Point de fusion ∽215°C (decomposition)
Quantité 100 mg
Numéro UN UN2811
Beilstein 3301031
Poids de la formule 222.06
Pourcentage de pureté 99%