Learn More
Acide anthracène-9-carboxylique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11467956
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11467956 250 g 250g
11447956 10 g 10g
11457956 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11467956 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14049.30
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 723-62-6 | C15H10O2 | 222.24 g/mol
Anthracene-9-carboxylic acid is a Cl- transport inhibitor with a moderate to strong inhibitory action on PKA activated cardiac IcI.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide anthracène-9-carboxylique est un inhibiteur de transport de Cl- avec une action inhibitrice modérée à forte sur l’IcI cardiaque activée par PKA.
Solubilité
Soluble à 10 mm dans l’éthanol et à 100 mm dans le DMSO. Soluble dans le benzène, le chloroforme et les hydronaphtalènes. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 723-62-6
Formule moléculaire C15H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 222.24
Numéro MDL MFCD00001257
Clé InChI XGWFJBFNAQHLEF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 9-anthracenecarboxylic acid, 9-anthroic acid, anca, 9-carboxyanthracene, 9-ac, anthracene-10-carboxylic acid, 9-anthracene carboxylic acid, a9c, spectrum_001457, tocris-0963
CID PubChem 2201
ChEBI CHEBI:34507
Nom IUPAC Acide anthracène-9-carboxylique
SMILES OC(=O)C1=C2C=CC=CC2=CC2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau Anthracene-9-carboxylic acid
Point de fusion ∼218°C (decomposition)
Quantité 250 g
Beilstein 1875336
Informations sur la solubilité Soluble to 10 mm in ethanol and to 100 mm in DMSO. Soluble in benzene,chloroform,and hydronaphthalenes. Insoluble in water.
Poids de la formule 222.24
Pourcentage de pureté ≥98%