Learn More
Acide anthracène-9-carboxylique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10449010 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10449010 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10449010 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 104880100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.75€
    51.65€ / 10g
    Économisez 7.10€
    12% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Anthracene-9-carboxylic acid
Note relative au nom 99%
CAS 723-62-6
Point de fusion 213.0°C to 219.0°C
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C15H10O2
Numéro MDL MFCD00001257
Quantité 10 g
Beilstein 09, 705
Synonyme 9-anthracenecarboxylic acid, 9-anthroic acid, anca, 9-carboxyanthracene, 9-ac, anthracene-10-carboxylic acid, 9-anthracene carboxylic acid, a9c, spectrum_001457, tocris-0963
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Clé InChI XGWFJBFNAQHLEF-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C1=C2C=CC=CC2=CC2=CC=CC=C12
Nom IUPAC Acide anthracène-9-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 222.24
CID PubChem 2201
ChEBI CHEBI:34507
Poids de la formule 222.24
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Anthracene-9-carboxylic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.