Learn More
Anthracene, 97%
Code produit 11463487 Tous les produits Beckman Coulter Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
Conditionnement:
1 pièce
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11463487 250 g 250g
10785501 250 g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11463487 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17261.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 120-12-7 | C14H10 | 178.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Anthracene is used as a source of dyestuffs and involved in the preparation of red dye alizarin. It is an organic semiconductor used as a scintillator for detectors of high energy photons, electrons and alfa particles. It is doped with polyvinyltoluene to prepare plastic scintillator. Further, it is used in the preparation of anthraquinone, wood preservatives, coating materials and pigments. In addition to this, it is used to prepare 1-hydroxyanthracene, 2-hydroxyanthracene and in 9,10-dihydroxyanthracene.
Solubility
Soluble in methanol, benzene, chloroform, ether, carbon disulfide, carbon tetrachloride and toluene. Slightly soluble in acetone. Insoluble in water.
Notes
Light sensitive. Incompatible with strong oxidizing agents and hypochlorites.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 120-12-7
Formule moléculaire C14H10
Poids moléculaire (g/mol) 178.23
Numéro MDL MFCD00001240
Clé InChI MWPLVEDNUUSJAV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme paranaphthalene, anthracin, green oil, anthracen, tetra olive n2g, anthracen german, anthrazen, anthracene, pure, bis-alkylamino, ccris 767
CID PubChem 8418
ChEBI CHEBI:35298
Nom IUPAC anthracene
SMILES C1=CC2=CC3=CC=CC=C3C=C2C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Anthracene
Point de fusion 213°C to 216°C
Point d’ébullition 340°C to 342°C
Point d’éclair 121°C (249°F)
Quantité 250 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 1905429
Merck Index 14,682
Poids de la formule 178.23
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Anthracene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Anthracene