Learn More
Anthracène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11459522
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11459522 500 g 500g
11439522 25 g 25g
11449522 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11459522 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10203.36
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 120-12-7 | C14H10 | 178.23 g/mol
Anthracene is used in the production of the red dyealizarin and other dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’anthracène est utilisé dans la production de la dyéalizarine rouge et d’autres colorants.
Solubilité
Soluble dans l’alcool, le méthanol (1,8 g/100 g), l’hexane (0,37 g/100 g). Insoluble dans l’eau.
Remarques
Entreposer dans un endroit frais et sec, dans des récipients étanches. Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 120-12-7
Formule moléculaire C14H10
Poids moléculaire (g/mol) 178.23
Numéro MDL MFCD00001240
Clé InChI MWPLVEDNUUSJAV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme paranaphthalene, anthracin, green oil, anthracen, tetra olive n2g, anthracen german, anthrazen, anthracene, pure, bis-alkylamino, ccris 767
CID PubChem 8418
ChEBI CHEBI:35298
Nom IUPAC anthracene
SMILES C1=CC2=CC3=CC=CC=C3C=C2C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Anthracene
Point de fusion 214°C to 218°C
Densité 1.25
Point d’ébullition 340°C to 342°C
Point d’éclair 121°C (249°F)
Quantité 500 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 1905429
Merck Index 14,682
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol,methanol (1.8g/100 g),hexane (0.37g/100 g). Insoluble in water.
Poids de la formule 178.23
Pourcentage de pureté 99%