Learn More
Anthracène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Anthracene |
| Quantité | 25 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H10/c1-2-6-12-10-14-8-4-3-7-13(14)9-11(12)5-1/h1-10H |
| Poids de la formule | 178.0783 |