Learn More
Anthranilamide, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10050650 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10050650 100 g Flacon en plastique 100g
10569610 5 g Flacon en verre 5g
10530214 500 g Flacon en plastique -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10050650 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 104901000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.90€
    29.65€ / 100g
    Économisez 3.25€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 88-68-6 | C7H8N2O | 136.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 88-68-6
Formule moléculaire C7H8N2O
Poids moléculaire (g/mol) 136.15
Numéro MDL MFCD00007981
Clé InChI PXBFMLJZNCDSMP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme anthranilamide, benzamide, 2-amino, o-aminobenzamide, 2-carbamoylaniline, aminobenzamide, anthranilimidic acid, benzamide, o-amino, anthranilic acid amide, anthranilamide van, o-aminobenzamide van
CID PubChem 6942
Nom IUPAC 2-aminobenzamide
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Anthranilamide
Point de fusion 111.0°C to 114.0°C
Point d’ébullition 300.0°C
Point d’éclair 198°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire 2-(H2N)C6H4CONH2
Quantité 100 g
Beilstein 14, 320
Informations sur la solubilité Solubility in water: <5g/L water (20°C). Other solubilities: 140g/L ethanol (20°C), slightly soluble in ethylether, benzene
Poids de la formule 136.15
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre ou flocons cristallins
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Anthranilamide