Learn More
Acide anthranilique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
L’acide anthranilique est un acide aromatique organique composé d’acide benzoïque et d’un groupe aminé o-substitué
Produit en tant que métabolite dans la voie de la L-tryptophane-cynurénine, l’acide anthranilique est présent chez les souris et les humains
Les esters de l’acide anthranilique sont utilisés dans les parfums, les colorants, le développement de saveur synthétique et comme répulsifs d’oiseaux et d’insectes
L’acide anthranilique a été utilisé comme fongicide / inhibiteur de moisissures
Applications
L’acide anthranilique est un réactif organique utilisé dans la préparation des colorants, des pigments et des parfums
Il a été utilisé pour marquer de façon fluorescente les glycanes réducteurs pour l’analyse par HPLC ou LC / MS
Il peut être utilisé comme groupe de fluorophores dans les applications FRET
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Anthranilic acid |
| Note relative au nom | 98+% |
| CAS | 118-92-3 |
| Formule moléculaire | C7H7NO2 |
| Quantité | 500 g |
| Clé InChI | RWZYAGGXGHYGMB-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | NC1=CC=CC=C1C(O)=O |
| Nom IUPAC | Acide 2-aminobenzoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 137.14 |
Sécurité et traitement
- Anthranilic acid