Learn More
Acide anthranilique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10182700 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
5 kg
Conditionnement:
100g
5kg
Code produit. Quantité unitSize
10182700 100 g 100g
13448298 5 kg 5kg
2 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur de drogue de catégorie 2 selon le règlement (CE) n ° 273/2004, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 10182700
Marque: Thermo Scientific Acros 104911000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur de drogue de catégorie 2 selon le règlement (CE) n ° 273/2004, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 118-92-3 | C7;H7;NO2; | 137.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 118-92-3
Formule moléculaire C7;H7;NO2;
Poids moléculaire (g/mol) 137.14
Spécification
Nom chimique ou matériau Anthranilic acid
Point de fusion 144.0°C to 148.0°C
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Conditionnement Flacon en plastique
Beilstein 14, 310
Merck Index 15, 417
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: 5.7 g/L (25°C). Other solubilities: readily soluble in ethanol, esters, acetone, soluble in pyridine, hot chloroform, hot benzene
Densité 1.4100 g/mL
Quantité 100 g
Point d’éclair 150°C
Poids de la formule 137.14
Gravité spécifique 1.4100
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Anthranilic acid