Learn More
Acide anthranilique, réactif spécifié pour travaux de laboratoire généraux, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
:
100g ; Cuve en verre
Specifications
Specifications
| CAS | 118-92-3 |
| Point de fusion | 144°C |
| Couleur | Jaune |
| pH | 4 |
| Conditionnement | Cuve en verre |
| Formule moléculaire | C7H7NO2 |
| Numéro MDL | 7712 |
| Quantité | 100 g |
| Poids de la formule | 137.14g/mol |
| Forme physique | Solide en poudre |
Safety and Handling
Product Identifier
- ANTHRANILIC ACID
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction