Learn More
Acide anthraquinone-2-carboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15467428
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15467428 5 g 5g
15457428 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15467428 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60929.06
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 117-78-2 | C15H8O4 | 252.225 g/mol
Anthraquinone 2-carboxylic acid (AQ) as a novel electron shuttling mediator and attached electron relay for HRP. Efficient method for the generation of hydrogen peroxide by aerobic photooxidation of 2-propanol using anthraquinone-2-carboxylic acid and molecular oxygen is investigated.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide anthraquinone 2-carboxylique (AQ) comme nouveau médiateur pour l’obturation électronique et relais d’électrons attaché pour HRP. On étudie la méthode efficace pour la génération de peroxyde d’hydrogène par photooxydation aérobie du 2-propanol à l’aide de l’acide anthraquinone-2-carboxylique et de l’oxygène moléculaire.
Solubilité
Soluble dans l’acide acétique chaud (presque transparent).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 117-78-2
Formule moléculaire C15H8O4
Poids moléculaire (g/mol) 252.225
Numéro MDL MFCD00001231
Clé InChI ASDLSKCKYGVMAI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme anthraquinone-2-carboxylic acid, 9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracene-2-carboxylic acid, 2-carboxyanthraquinone, 2-anthraquinonecarboxylic acid, 2-carboxyl-9,10-anthraquinone, anthraquinone-2-carboxylate, 9,10-dihydro-9,10-dioxo-2-anthracenecarboxylic acid, 9,10-anthraquinone 2-carboxylic acid, .beta.-anthraquinonecarboxylic acid, anthraquinone-.beta.-carboxylic acid
CID PubChem 67030
Nom IUPAC acide 9,10-dioxoanthracène-2-carboxylique
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(C2=O)C=C(C=C3)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Anthraquinone-2-carboxylic acid
Point de fusion 287°C to 289°C
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble in hot Acetic acid(almost transparency).
Poids de la formule 252.22
Pourcentage de pureté 98%