Learn More
Anthraquinone-D8, TRC
Code produit 30347135
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30347135 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30347135 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA679247100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Anthraquinone-D8
CAS 10439-39-1
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C14 H8 O2
Quantité 100 mg
Synonyme Anthraquinone D8, Anthraquinone-d8 (7CI,8CI), 1,2,3,4,5,6,7,8-Octadeuterioanthracene-9,10-dione, 9,10-Anthraquinone-d8, 9,10-Anthracenedione-1,2,3,4,5,6,7,8-d8
Formule InChI InChI=1S/C14H8O2/c15-13-9-5-1-2-6-10(9)14(16)12-8-4-3-7-11(12)13/h1-8H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c2C(=O)c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c3C(=O)c2c1[2H]
Nom IUPAC 1,2,3,4,5,6,7,8-octadutérioanthragène-9,10-dione
Poids moléculaire (g/mol) 216.26
Poids de la formule 216.1026
Pourcentage de pureté >95