Learn More
Anthrone (~90%), TRC
Code produit 30345036
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30345036 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30345036 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA679600100G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Anthracen-9(10H)-one (Anthrone)
CAS 90-44-8
Formule moléculaire C14 H10 O
Quantité 100 g
Synonyme Anthracen-9(10H)-one, Dithranol Imp. A (EP), Anthrone
Formule InChI InChI=1S/C14H10O/c15-14-12-7-3-1-5-10(12)9-11-6-2-4-8-13(11)14/h1-8H,9H2
SMILES O=C1c2ccccc2Cc3ccccc13
Nom IUPAC 10H-anthracéen-9-one
Poids moléculaire (g/mol) 194.23
Poids de la formule 194.0732