Learn More
anthrone, + de 95 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15264724 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15264724 500 g Flacon en verre 500g
15244724 25 g Flacon en verre 25g
15254724 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15264724 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 401365000
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 90-44-8 | C14H10O | 194.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 90-44-8
Formule moléculaire C14H10O
Poids moléculaire (g/mol) 194.23
Numéro MDL MFCD00001187
Clé InChI RJGDLRCDCYRQOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme anthrone, 9 10h-anthracenone, carbothrone, anthranone, 9-oxoanthracene, 9,10-dihydro-9-oxoanthracene, az-o, anthracen-9 10h-one, anthracene, 9,10-dihydro-9-oxo, unii-fp0fj7k744
CID PubChem 7018
ChEBI CHEBI:33835
Nom IUPAC 10H-anthracène9-one
SMILES O=C1C2=CC=CC=C2CC2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau Anthrone
Point de fusion 152.0°C to 157.0°C
Point d’ébullition 721.0°C
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 500 g
Beilstein 07,473
Merck Index 15,682
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hot naoh solution, conc. sulfuric acid, soluble in alcohol, benzene, aceton, soluble in most organic solvents without, fluorescence
Poids de la formule 194.23
Pourcentage de pureté 95%
Qualité Pures