Learn More
Anthrone, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
It finds its applications in organic synthesis. It is used for a popular cellulose assay and in the colorometric determination of carbohydrates in body fluids and of animal starch in liver tissue. The anthrones are used in pharmacy as laxative. They stimulate the motion of the colon and are responsible for less water reabsorption. They may only be used for a short amount of time, because long time use may lead to loss of electrolytes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Soluble dans l’alcool, le benzène et les solutions de NaOH chaudes Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Tenir à l’écart des agents oxydants et de la lumière. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Anthrone, Alfa Aesar |
| Note relative au nom | 98% |
| Point de fusion | 153°C to 160°C |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 1910173 |
| Sensibilité | Light sensitive |
| Merck Index | 14,691 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in alcohol, benzene, and hot NaOH solutions; Insoluble in water |
| Nom IUPAC | 9,10-dihydroanthracen-9-one |
| Show More |
Safety and Handling
- Anthrone
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contain: 9(10H)-Anthracenone