Learn More
Anthrone, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11367338
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11367338 25 g 25g
11357338 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11367338 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 030739.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Utilisé pour la détermination des carbohydrates
Used for determination of carbohydrates Anthrone is used for the determination of carbohydrates. It is used as a general reagent in the colorimetric determination of carbohydrates in yeast and plant extracts. It is involved in organic synthesis. It is utilized for the determination of sugar in body fluids. It finds application as a laxative.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 90-44-8
Formule moléculaire C14H10O
Poids moléculaire (g/mol) 194.23
Numéro MDL MFCD00001187
Clé InChI RJGDLRCDCYRQOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme anthrone, 9 10h-anthracenone, carbothrone, anthranone, 9-oxoanthracene, 9,10-dihydro-9-oxoanthracene, az-o, anthracen-9 10h-one, anthracene, 9,10-dihydro-9-oxo, unii-fp0fj7k744
CID PubChem 7018
ChEBI CHEBI:33835
Nom IUPAC 9,10-dihydroanthracen-9-one
SMILES O=C1C2=CC=CC=C2CC2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau Anthrone
Point de fusion 155°C to 158°C
Quantité 25 g
Beilstein 1910173
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,691
Informations sur la solubilité Soluble in acetone,hot benzene,concentrated sulfuric acid,hot dilute alkali and most organic solvents. Insoluble in water.
Poids de la formule 194.23
Qualité ACS
Forme physique Cristalline
compliance-icons
Identifiant produit
  • Anthrone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 9(10H)-Anthracenone