Spécification
| CAS | 90-44-8 |
| Point de fusion | 152°C |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 721°C |
| Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
| Formule moléculaire | C14H10O |
| Numéro MDL | 1187 |
| Quantité | 25 g |
| Poids de la formule | 194.23g/mol |
| Forme physique | Solide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Anthrone