Learn More
Chemsplash Lingettes antibactériennes et sans danger pour les aliments
Code produit 30058161
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
25 x 25 cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
30058161 25 x 25 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30058161 Fournisseur Chemsplash Code fournisseur 4899
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Lingettes de surface sans danger pour les aliments, testées selon la norme EN14476 (activité virucide).
Lingette de surface sans danger pour les aliments
  • Antibactérien, antifongique
  • Tue les virus enveloppés, y compris le coronavirus, E. coli, le SARM et bien d'autres.
  • Numéro PCS : 101013
  • Dimensions de la lingette : 20 x 25 cm
Description : La lingette pour surfaces alimentaires est conçue pour assurer un nettoyage et une désinfection efficaces des surfaces en contact avec les aliments. Testées selon les normes EN14476 (activité virucide), EN 1650:2019 (activité levuricide et fongicide) et EN 1276 (activité bactéricide des désinfectants chimiques), ces lingettes ont prouvé leur efficacité pour tuer un large éventail d'agents pathogènes nocifs, y compris les virus enveloppés comme le coronavirus, E. coli, le SARM et bien d'autres. Elles offrent une solution pratique et fiable pour maintenir des environnements hygiéniques dans les zones de préparation des aliments.
Spécification
Type de produit Lingettes antibactérienne
Longueur (impériale) 25 cm
Longueur (métrique) 25 cm
Largeur (impériale) 20 cm
Largeur (métrique) 20 cm
Matériau Polypropylène
Autoclavable Non autoclavable
Jetable Usage unique
Dimensions (L x l) 25 x 25 cm
À utiliser avec (application) Essuyage de surface
Épaisseur 1-ply