Learn More
Gibco™ Agent anti-agglutinant
Code produit 15234475 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 mL
100 mL
Conditionnement:
100mL
20mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15234475 100 mL 100mL
11574536 20 mL 20mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15234475 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 0010057DG
Valorisez le développement de vos procédés
Utilisez le code promo 27978
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Agent anti-agglutinant
GIBCO™ Anti-Clumping Agent is a concentrated liquid reagent that reduces cell clumping to assist in attaining higher viable cell densities in suspension culture. Anti-Clumping Agent is a gentle, animal origin-free, chemically defined formulation that contains no proteins, enzymes, hydrolysates, or components of unknown composition.
L’agent anti-agglutinant GIBCO™ est un réactif liquide concentré qui réduit l’agglutination des cellules afin d’aider à atteindre des densités de cellules viables plus élevées pour la culture en suspension. L’agent anti-agglutinant est une formulation douce, chimiquement définie et exempte de composants d’origine animale qui ne contient pas de protéines, d’enzymes, d’hydrolysats ou de composants de composition inconnue.
  • Une réduction de l’agglutination de cellules pour la culture en suspension
  • Des densités de cellules viables plus élevées
  • Des composants chimiquement définis et non d’origine animale
  • Un emballage pratique avec une taille plus grande désormais disponible
  • Personnalisation possible pour configurer l’emballage et la livraison
    Dissociation simple et douce des cellules
    Les lignées cellulaires adaptées à la culture en suspension peuvent revenir à un état plus adhérent ou d’agglutination agrégée. Lorsque cela se produit, les conditions de culture peuvent être grandement améliorées par l’ajout d’un réactif doux afin de réduire l’agglutination et l’adhésion au lieu des enzymes durs souvent trouvés dans les produits de dissociation de cellules. L’agent anti-agglutinant est une solution concentrée, douce et simple qui, lorsqu’elle est ajoutée à des milieux de culture (habituellement titrée d’une dilution de 1:100 à 1:1000), peut réduire de manière significative l’agglutination de cellules.
    Agglutination réduite, meilleure viabilité et expression améliorée des protéines
    La réduction de l’agglutination de cellules obtenue par l’utilisation d’un agent anti-agglutinant est illustrée ci-dessous (fig. 1). Consultez également les données prouvant l’amélioration de la densité de cellules viables (fig. 2). Une densité de cellules viables plus élevée contribue à la stabilisation des conditions de culture pour un meilleur rendement en termes de protéines.
    Pour la dissociation des cellules à proprement parler, nous recommandons nos produits TrypLE™ exempts de composants d’origine animale.
    Utilisez l’agent anti-agglutinant après la transfection
    L’agent anti-agglutinant n’est pas recommandé dans toutes les conditions de culture cellulaire en suspension. Par exemple, lors de la création d’une lignée cellulaire utilisant une transfection cationique de lipides, l’agent anti-agglutinant peut interférer avec le processus de transfection ; dans ce cas, nous recommandons donc que l’agent anti-agglutinant soit utilisé après la transfection.
    Composants chimiquement définis et non d’origine animale
    Parce que l’agent anti-agglutinant est fabriqué uniquement avec des composants chimiquement définis et non d’origine animale, vous avez la garantie que le risque que représente l’ajout d’agents fortuits à votre système de culture est minimisé. Éviter, dans votre système, les additifs qui ne sont pas bien définis peut vous permettre d’obtenir des résultats plus robustes d’un lot à l’autre.
    Conditionnement pratique et personnalisable
    Auparavant, l’agent anti-agglutinant n’était disponible qu’en flacons de 20 ml. Cependant, il est maintenant disponible dans un flacon de 100 ml plus économique et plus pratique. Pour un emballage encore plus grand, vous pouvez configurer ce produit sur mesure en cliquant sur le lien “Personnaliser ce produit” sous le bouton “Ajouter au panier” ci-dessus ou en nous envoyant un courrier électronique à l’adresse CustomMedia@lifetech.com.
    Informations supplémentaires et assistance
    Veuillez consulter les manuels et protocoles fournis ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires concernant l’utilisation fructueuse de ce produit. Envoyez toute question n’ayant pas trouvé de réponse à notre groupe de services techniques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver entre 2 et 8°C
Lignée cellulaire CHO, cellules d’insectes, 293 (HEK)
Type de cellule Cellules de mammifères
Classification Aucun composant d’origine animale, Défini chimiquement, Sans protéines, Sans sérum
Type de culture Culture cellulaire en suspension
Forme Liquide
Type de produit Réactif anti-agglutination
Format Flacon(s)
Gamme de produits Gibco
Quantité 100 mL
Conditions d’expédition Température ambiante
Source Aucun composant d’origine animale