Learn More
BD Cellules témoins positives de cytokines humaines HiCK-3
Code produit 15847988 Tous les produits BD Biosciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15847988 1 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15847988 Fournisseur BD Code fournisseur 555063
 Article restreint
Expédition estimée: 18-11-2026
  • Cette suspension contient des cellules témoins positives de cytokine-3 intracellulaire humaine (HiCK-3).
  • La suspension cellulaire congelée HiCK-3 contient des cellules lymphoïdes humaines fixées et non perméabilisées
  • La suspension contient des cellules qui expriment des niveaux détectables d'IL-1 intracellulaireα , IL-1β, IL-6, IL-12 p40/p70, IL-12 p70 et TNF, déterminés par coloration immunofluorescente des cytokines intracellulaires et cytométrie en flux
  • Les cellules HiCK-3 contiennent une proportion mesurable de cytokines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 5 x 10⁶ cellules/mL
À utiliser avec (application) Coloration intracellulaire (cytométrie en flux)
Quantité 1 ml