Learn More
Invitrogen™ Inhibiteur de miARN Anti-miR™
Description
miRNA inhibitors are small, chemically modified single-stranded RNA molecules designed to specifically bind to and inhibit endogenous miRNA molecules and enable miRNA functional analysis by down-regulation of miRNA activity.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Température ambiante |
| Description | Inhibiteur de micro-ARN Anti-miR™ personnalisé, 20 nmol, petites molécules d’ARN simple brin chimiquement modifiées, conçues pour se lier spécifiquement aux molécules de micro-ARN endogènes et les inhiber et permettre l’analyse fonctionnelle de micro-ARN par la régulation négative de son activité |
| Type de produit | Inhibiteur de micro-ARN Anti-miR™ personnalisé |
| Quantité | 20 nmol |