Description
- Le ruban adhésif en polyester robuste est recouvert de milliers de particules de granulés d'oxyde d'aluminium durable.
- Le ruban antidérapant adhère de façon permanente aux sols propres et secs, résiste à la graisse et à l'huile et convient aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.
- Le ruban antidérapant est disponible dans une variété de couleurs et de tailles pour répondre à tous vos besoins de marquage au sol.
Spécification
Spécification
| Alternate Part Number | RUBAN ANTIDÉRAPANT À RAYURES 2 |
| Certifications/Conformité | ANSI A1264.2-2006, Certifié NSFI pour haute adhérence, OSHA 1910.144, OSHA 1910.22 |
| Dimensions (L x l) | 18 m x 150 mm |
| À utiliser avec (application) | Adhérence sur les marches, les sols lisses et marquage de la voie d’évacuation |
| Longueur (impériale) | 60 ft. |
| Longueur (métrique) | 18 m |
| Quantité d’emballage | 1 rouleau |
| Plage de températures (impériale) | -40 °F à +158 °F |
| Plage de températures (métrique) | -40°C à +70°C |
| Épaisseur | 0,162 mm |
| Afficher plus |