Learn More
Brady™ Ruban de marquage en polyester laminé antidérapant
Code produit 11761645 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bandes noires et jaunes
Jaune
Conditionnement:
1 ROLL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
11761645 Bandes noires et jaunes 1 ROLL
11315990 Jaune 1 ROLL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11761645 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 078147
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109.00€
    104.58€ / 1 rouleaux
    Économisez 4.42€
    4% de réduction
En stock
Les rubans antidérapants Anti-Skid aident à prévenir les glissades et chutes sur les sols mouillés ou glissants. Ce ruban polyester robuste est adhésif au dos et recouvert de milliers de grains durables d'oxyde d'aluminium. Il adhère durablement aux sols propres et secs, résiste aux graisses et aux huiles et s'utilise en intérieur comme en extérieur. Il existe en différents coloris et dimensions pour le marquage au sol.
  • Le ruban adhésif en polyester robuste est recouvert de milliers de particules de granulés d'oxyde d'aluminium durable.
  • Le ruban antidérapant adhère de façon permanente aux sols propres et secs, résiste à la graisse et à l'huile et convient aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.
  • Le ruban antidérapant est disponible dans une variété de couleurs et de tailles pour répondre à tous vos besoins de marquage au sol.
Spécification
Alternate Part Number RUBAN ANTIDÉRAPANT À RAYURES DP NOIR/JAUNE
Certifications/Conformité ANSI A1264.2-2006, Certifié NSFI pour haute adhérence, OSHA 1910.144, OSHA 1910.22
Description Ruban antidérapant rayée - noir/jaune
Dimensions (L x l) 18.29 m x 50.80 mm
À utiliser avec (application) Adhérence sur les marches, les sols lisses et marquage de la voie d’évacuation
Longueur (impériale) 60 ft.
Longueur (métrique) 18 mm
Quantité d’emballage 1 rouleau
Plage de températures (impériale) -40 °F à +158 °F
Plage de températures (métrique) -40°C à +70°C
Épaisseur 0,162 mm
Largeur (impériale) 2 in
Largeur (métrique) 50 mm
Type d’adhésif Acrylique, permanent
Couleur Bandes noires et jaunes
Matériau Polyester