Learn More
Brady™ Ruban adhésif antidérapant en polyester laminé
Code produit 11731655
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
1 ROLL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
11731655 Blanc 1 ROLL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11731655 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 078187
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le ruban adhésif antidérapant en polyester laminé permet d'éviter les glissades et les chutes sur les sols mouillés ou glissants.
  • Le ruban adhésif en polyester robuste est recouvert de milliers de particules de granulés d'oxyde d'aluminium durable.
  • Le ruban antidérapant adhère de façon permanente aux sols propres et secs, résiste à la graisse et à l'huile et convient aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.
  • Le ruban antidérapant est disponible dans une variété de couleurs et de tailles pour répondre à tous vos besoins de marquage au sol.
Spécification
Alternate Part Number Ruban antidérapant blanc 50 mm x 18 m
Description Ruban antidérapant en rouleau - blanc
Dimensions (L x l) 18 m x 50 mm
À utiliser avec (application) Adhérence sur les marches, les sols lisses et marquage de la voie d’évacuation
Longueur (impériale) 59.1 ft.
Longueur (métrique) 18 m
Quantité d’emballage 1 rouleau
Plage de températures (impériale) -40 °F à +158 °F
Plage de températures (métrique) -40°C à +70°C
Épaisseur 0,162 mm
Largeur (impériale) 1,97 in
Largeur (métrique) 50 mm
Type d’adhésif Acrylique, permanent
Couleur Blanc
Matériau Polyester
Type Ruban antidérapant