Learn More
Brady™ Ruban antidérapant en polyester laminé
Code produit 11721655 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Orange
Conditionnement:
1 ROLL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
11721655 Orange 1 ROLL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11721655 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 078184
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.70€
    81.02€ / 1 rouleaux
    Économisez 11.68€
    12% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Le ruban adhésif en polyester laminé antidérapant (antidérapant) aide à prévenir les glissades et les chutes sur les sols mouillés ou glissants.
  • Le ruban adhésif en polyester robuste est recouvert de milliers de particules de granulés d'oxyde d'aluminium durable.
  • Le ruban antidérapant adhère de façon permanente aux sols propres et secs, résiste à la graisse et à l'huile et convient aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.
  • Le ruban antidérapant est disponible dans une variété de couleurs et de tailles pour répondre à tous vos besoins de marquage au sol.
Spécification
Description Ruban antidérapant en rouleau - orange
Dimensions (L x l) 18 m x 50 mm
À utiliser avec (application) Adhérence sur les marches, les sols lisses et marquage de la voie d’évacuation
Longueur (impériale) 59.1 ft.
Longueur (métrique) 18 mm
Quantité d’emballage 1 rouleau
Plage de températures (impériale) -40 °F à +158 °F
Plage de températures (métrique) -40°C à +70°C
Épaisseur 0,162 mm
Largeur (impériale) 1,97 in
Largeur (métrique) 50 mm
Type d’adhésif Acrylique, permanent
Couleur Orange
Matériau Polyester