Learn More
Notrax Revêtement de table ESD anti-Stat POP™ 3 couches, bleu
Code produit 17782288
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (métrique):
61 cm
76 cm
91 cm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) Conditionnement
17782288 61 cm 1 pièce
17702298 76 cm 1 pièce
17722298 91 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17782288 Fournisseur Notrax Code fournisseur 829C2450BU
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Revêtement en vinyle antistatique et avec dissipation statique avec une structure tricouche et un centre conducteur pour une dissipation de charge extrêmement stable. Protège les composants sensibles contre les chocs statiques.
  • Gamme spécialisée d’accessoires ESD pour garantir un lieu de travail sans électricité statique et protéger les employés et les équipements électriques sensibles
  • Utilisez ces accessoires pour relier la surface de travail de la table, les employés et les matériaux conducteurs à un point de mise à la terre commun
  • Cela crée un équilibre entre tous les éléments et le personnel pour assurer que l’électricité statique circule jusqu’à la terre de manière contrôlée
  • À utiliser dans les zones de travail ESD pour protéger les composants sensibles aux décharges électrostatiques
  • Surface de travail en vinyle antistatique qui charge l’énergie statique à partir d’éléments conducteurs placés sur la surface de travail
  • Protège la table et protège les composants sensibles contre les chocs statiques
  • Surface supérieure lisse résistante à l’abrasion et facile à essuyer avec l’article recommandé
  • 057 Nettoyant pour tapis
  • Cordon de mise à la terre en option
  • Mousse de vinyle microcellulaire traitée avec des propriétés antistatiques
  • Conforme aux normes EOS/ESD-S4, résistance mesurée Rg 107 Ω et Rp 108 Ω
  • Charge électrostatique (test de marche) conforme aux normes ISO6356 et EN1815
Spécification
Couleur Bleu
Longueur (impériale) 50 pi
Longueur (métrique) 1524 cm
Matériau Vinyle microcellulaire
Type Tapis industriel et commercial
Largeur (métrique) 61 cm