Learn More
Notrax Surface de travail en vinyle antistatique anti-Stat POP™
Code produit 17742288
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
1 220 x 76 cm
1 220 x 91 cm
1 830 x 60 cm
Conditionnement:
1 pièce
1 rouleau
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
17742288 1 220 x 91 cm 1 pièce
17732288 1 220 x 76 cm 1 rouleau
17722288 1 830 x 60 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17742288 Fournisseur Notrax Code fournisseur 827C0036BU
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Temporairement indisponible en raison d’une pénurie de matières premières nécessaires à sa fabrication. Veuillez consulter les modèles 826, 457 ou 558 pour une alternative appropriée. La surface de travail en vinyle antistatique protège les composants sensibles contre les chocs statiques.
  • Ce produit est temporairement indisponible en raison d’une pénurie de matières premières nécessaires à sa fabrication
  • Veuillez consulter les modèles 826, 457 ou 558 pour une alternative appropriée
  • Gamme spécialisée d’accessoires ESD pour garantir un lieu de travail sans électricité statique et protéger les employés et les équipements électriques sensibles
  • Utilisez ces accessoires pour relier la surface de travail de la table, les employés et les matériaux conducteurs à un point de mise à la terre commun
  • Cela crée un équilibre entre tous les éléments et le personnel pour assurer que l’électricité statique circule jusqu’à la terre de manière contrôlée
  • À utiliser dans les zones de travail ESD pour protéger les composants sensibles aux décharges électrostatiques
  • Surface de travail en vinyle antistatique qui charge l’énergie statique à partir d’éléments conducteurs placés sur la surface de travail
  • Protège la table et protège les composants sensibles contre les chocs statiques
  • Surface supérieure lisse résistante à l’abrasion et facile à essuyer avec l’article recommandé
  • 057 Nettoyant pour tapis
  • Cordon de mise à la terre en option
  • Mousse de vinyle microcellulaire traitée avec des propriétés antistatiques
  • Conforme aux normes EOS/ESD-S4, résistance mesurée Rg 107 Ω et Rp 108 Ω
  • Charge électrostatique (test de marche) conforme aux normes ISO6356 et EN1815
Specifications
Dimensions (L x l) 1 220 x 91 cm
Couleur Bleu
Longueur (impériale) 40 pi
Longueur (métrique) 1220 cm
Matériau Vinyle microcellulaire
Type Tapis industriel et commercial
Largeur (métrique) 91 cm