Learn More
BICASA Plaque anti-vibration pour balances
Code produit 30057597 Tous les produits BICASA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
400 x 600 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
30057597 400 x 600 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30057597 Fournisseur BICASA Code fournisseur BP.600.400
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 24-12-2026
Plaque anti-vibration pour balances 607 x 450 x 98 mm h - plaque en marbre 600 x 400 x 40 mm th.
  • Spécialement conçue et fabriquée pour être utilisée avec des balances et des instruments d’analyse
  • Convient pour être placé sur n'importe quel plan de travail
  • Marbre anti-vibrations (blanc de Carrare) 600 x 400 x 40 mm d'épaisseur
  • Cylindres de soufflerie anti-vibration dim.40
  • Plaque anti-vibration pour plaque de marbre en tôle d'acier revêtue de poudre de polyuréthane
Spécification
Type de produit Plaque anti-vibration
Couleur Gris clair
Autoclavable Non autoclavable
Dimensions (L x l) 400 x 600 mm
À utiliser avec (application) Tenue des soldes
À utiliser avec (équipement) Bilans et instruments d’analyse
Comprend Cadre, plaque en plaques de Marbre
Épaisseur (impériale) 1,6 in
Largeur (impériale) 23,6 in
Largeur (métrique) 600 mm
Matériau Acier