Learn More
Antibiotic-5d, MedChemExpress
Code produit. 16474466
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16474466
Marque: Medchem Express HY100833
MedChemExpress Antibiotic-5d is a synthesis and antimicrobial compound.
Antibiotic-5d is a synthesis and antimicrobial compound.
Spécification
Nom chimique ou matériau Antibiotic-5d
Forme physique Solid
CAS 251349-54-9
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C13H18N2O4S
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (167.58 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CSC([C@H]2N(C(OC(C)(C)C)=O)CCC2)=N1)O
Poids moléculaire (g/mol) 298.36
Poids de la formule 298.36
Pourcentage de pureté 98.35%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.