Learn More
MP Biomedicals™ Antibiotiques : Nystatine
Code produit 11490782 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mU
5 mU
Conditionnement:
25 micro unités
5 micro unités
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11490782 5 mU 5 micro unités
11400792 25 mU 25 micro unités
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11490782 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 0219453405
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Peut être utilisé à des fins variées dans la culture cellulaire, notamment la sélection, l’élimination du mycoplasme et de la contamination microbienne et la prophylaxie
  • Format : Poudre, non stérile
Tous les antibiotiques sont utilisés à des fins de recherche uniquement. Ils ne sont pas destinés à un usage thérapeutique chez les humains ou chez les animaux.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 4°C
Forme Poudre
Type de produit Antifongique
Quantité 5 mU