Learn More
Molecular Probes™ Antibody Conjugate Purification Kit, 20-50 μg conjugate
Code produit 15401064
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
3 purifications
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15401064 3 purifications 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15401064 Fournisseur Molecular Probes™ Code fournisseur A33087
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Kit de purification de conjugués d’anticorps, 20 à 50 μg de conjugué
Molecular Probes™ Antibody Conjugate Purification kits efficiently purify antibody conjugates from unconjugated dye or biotin. This particular kit is optimized for the purification of 20–50 μg of antibody conjugate. Purification is accomplished using an easy-to-assemble size-exclusion spin column containing BioGel™ P-6 fine resin. Each kit contains sufficient material for 3 separate purifications, and can also be used to purify proteins with a molecular weight greater than 12 kDa away from unconjugated labels.
Les kits de purification de conjugués d’anticorps de Molecular Probes™ purifient efficacement les conjugués d’anticorps issus de colorant non conjugué ou de biotine. Ce kit particulier est optimisé pour la purification de 20–50 µmg de conjugué d’anticorps. La purification est réalisée à l’aide d’une colonne de centrifugation d’exclusion de taille facile à assembler qui contient de la résine fine P-6 BioGel™. Chaque kit contient suffisamment de substance pour 3 purifications distinctes et peut également être utilisé pour purifier des protéines à un poids moléculaire supérieur à 12 kDa à l’écart des marquages non conjugués.
Caractéristiques supplémentaires de ce kit de purification de conjugués d’anticorps :
• Conjugué purifié prêt à l’emploi en ∼10 minutes avec ∼5 minutes de temps de manipulation
• Conçu pour les marquages à faible poids moléculaire (moins de 3 000 Da, p. ex. les colorants Alexa Fluor™) ; ne peut pas être utilisé pour retirer les marquages non conjugués à poids moléculaire élevé (> 8 kDa) comme les enzymes (HRP) ou les protéines (R-phycoérythrine)
En savoir plus sur le marquage des protéines et des anticorps
Nous proposons une large gamme de kits de marquage d’anticorps et de protéines Molecular Probes™ adaptés à votre produit de départ et à votre configuration expérimentale. Pour en savoir plus sur nos kits de marquage, lisez Kits pour le marquage de protéines et d’acides nucléiques dans le manuel Molecular Probes™ ou consultez notre page sur le marquage des anticorps.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Kit de purification de conjugués d’anticorps
Quantité 3 purifications
Contenu et stockage Stocker dans un réfrigérateur (2-8°C).
Format Colonne de centrifugation