Learn More
MP Biomedicals™ Diluant d’anticorps, normal, 125 ml
Code produit 11444346 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
125 mL
Conditionnement:
125mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11444346 125 mL 125mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11444346 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 08980641
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    165.00€
    156.45€ / 125mL
    Économisez 8.55€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Solution saline tamponnée au phosphate stérile prête à l’emploi
Spécification
Nom chimique ou matériau Diluant d’anticorps normal
À utiliser avec (application) Utilisé comme diluant, immunoessais
Quantité 125 mL