Learn More
Gibco™ Antibody-Expressing Positive Control Vector
Code produit 13267669 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 réactions
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13267669 5 réactions 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13267669 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A14662
 Article restreint
En stock
Vecteur de témoin positif d’expression d’anticorps
Le vecteur de contrôle positif d’expression d’anticorps est un contrôle d’expression de mammifères qui exprime l’IgG de lapin complet et de longueur totale. Il peut être utilisé comme contrôle d’expression positive pour les systèmes d’expression transitoire tels que le système d’expression Expi293™, le système d’expression FreeStyle™ 293 et le système d’expression FreeStyle™ MAX CHO.
  • Exprime l’IgG de lapin à environ 250 mg/l dans le système d’expression Expi293™
  • Contient suffisamment de matériau pour la transfection jusqu’à 150 ml de culture en suspension dans les systèmes Expi293™ et FreeStyle™
  • Des protocoles sont fournis pour quantifier l’expression d’IgG de lapin à partir du vecteur de contrôle positif
    Le vecteur de contrôle positif d’expression d’anticorps contient un mélange optimisé de gènes de chaîne lourde et de chaîne légère d’IgG. Ce contrôle est inclus dans le kit de système d’expression Expi293™.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Système constitutif ou inductible Constitutive
    Type de livraison Transfection
    Accélérateur CMV
    Type de produit Vecteur d’expression de cellules de mammifères
    Agent de sélection (eucaryotique) Geneticin™ (G-418)
    Contenu et stockage 150 µg à 1 mg / ml
    Conserver à 2-8°C ou à long terme à -20°C.
    Plasmide Plasmide à nombre de copies élevé
    Promoteur du marqueur de sélection Promoteur SV40
    Marqueur de protéine Non étiqueté
    Quantité 5 réactions
    Vecteur pcDNA
    À utiliser avec (application) Production de protéines, expression constitutive