Learn More
Contec™ Lingettes Anticon™ White Magic™
Code produit 17176861 Tous les produits Contec Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm)
Conditionnement:
2400 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
17176861 9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm) 2400 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 17176861 Fournisseur Contec™ Code fournisseur LWWM1001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    707.00€
    516.51€ / 2400 pièces
    Économisez 190.49€
    26% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Anticon™ White Magic™ est une lingette double-tricot en polyester à filaments continus à 100 % qui est chimiquement modifiée pour fournir des performances optimales dans les applications les plus critiques.
  • Les bords étanches à la chaleur permettent une utilisation complète de la surface d’essuyage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Cleanroom Wipe
Longueur (impériale) 9 in
Longueur (métrique) 23 cm
Largeur (impériale) 9 in
Largeur (métrique) 23 cm
Matériau Polyester
Bords Heat Sealed
Dimensions (L x l) 9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm)
Quantité d’emballage Sac de 150 lingettes, 16 Sachets/Carton