Learn More
Acétate dʼantidé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15418149
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
Conditionnement:
1mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15418149 1 mg 1mg
15408149 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15418149 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J66692.M^
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112568-12-4
Formule moléculaire C82H108ClN17O14
Poids moléculaire (g/mol) 1591.32
Numéro MDL MFCD00133104,MFCD00133104
Clé InChI QRYFGTULTGLGHU-NBERXCRTSA-N
Synonyme antide, iturelix, antide acetate, nal-lys-gnrh, unii-94055uoq3y, nal-lys-gnrhant, d-alaninamide, n-acetyl-3-2-naphthalenyl-d-alanyl-4-chloro-d-phenylalanyl-3-3-pyridinyl-d-alanyl-l-seryl-n6-3-pyridinylcarbonyl-l-lysyl-n6-3-pyridinylcarbonyl-d-lysyl-l-leucyl-n6-1-methylethyl-l-lysyl-l-prolyl, n-acetyl-3-naphhalen-2-yl-d-alanyl-p-chloro-d-phenylalanyl-3-3-pyridyl-d-alanyl-l-seryl-n sup 6-nicotinyl-l-lysyl-n sup 6-nicotinyl-d-lysyl-l-leucyl-n sup 6-isopropyl-l-lysyl-l-prolyl-d-alaninamide, d-alaninamide, n-acetyl-3-2-naphthalenyl-d-alanyl-4-chloro-d-phenylalanyl-3-3-pyridinyl-d-alanyl-l-seryl-n sup 6-3-pyridinylcarbonyl-l-lysyl-n sup 6-3-pyridinylcarbonyl-d-lysyl-l-leucyl-n sup 6-1-methylethyl-l-lysyl-l-prolyl, iturelix usan:inn
CID PubChem 16130938
Nom IUPAC (2S)-N-[(1R)-1-{[(1S)-1-{[(2S)-1-[(2S)-2-{[(1R)-1-carbamoyléthyl]carbamoyl}pyrrolidine-1-yl]-1-oxo-6-[(propan-2-yl)amino]hexan-2-yl]carbamoyl}-3-méthylbutyl]carbamoyl}-5-[(pyridine-3-yl)formamido]pentyl]-2-[(2S)-2-[(2R)-2-[(2R)-3-(4-chlorophényle)-2-[(2R)-2-acetamido-3-(naphthalen-2-yl)propanamido]propanamido]-3-(pyridine-3-yl)propanamido]-3-hydroxypropanamido]-6-[(pyridine-3-yl)formamido]hexanamide
SMILES CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@@H](CCCCNC(=O)C1=CC=CN=C1)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C1=CC=CN=C1)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@@H](CC1=CC=CN=C1)NC(=O)[C@@H](CC1=CC=C(Cl)C=C1)NC(=O)[C@@H](CC1=CC=C2C=CC=CC2=C1)NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CCCCNC(C)C)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N[C@H](C)C(N)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Antide acetate
Couleur Blanc
Quantité 1 mg
Poids de la formule 1591.3
Forme physique Solide