Learn More
Tork Recharge de savon liquide antimicrobien pour système S4
GREENER_CHOICE
Code produit 30243757 Tous les produits Tork Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Transparent
Conditionnement:
6 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
30243757 Transparent 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30243757 Fournisseur Tork Code fournisseur 424709
 Article restreint
Expédition estimée: 11-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Parfait pour les environnements de manipulation des aliments, Tork Le savon liquide antimicrobien pour les mains à base d'acide lactique est efficace contre les micro-organismes pathogènes.
  • Contribuez à protéger vos invités : ce savon liquide est conforme aux normes EN1499 et EN14476 et est efficace contre tous les virus enveloppés.
  • Ce savon liquide biodégradable contient un ingrédient actif 100% végétal.
  • Notre savon pour les mains est testé dermatologiquement et convient à un usage fréquent.
  • Conforme aux normes de sécurité – ce savon ininflammable ne comporte aucun symbole CLP, aucune phrase d'avertissement ni aucune restriction de transport.
  • ingrédient actif 100% végétal
  • 100 % biodégradable
  • Convient à tous Tork Distributeurs de soins de la peau (S4).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Forme Liquide
Certifications/Conformité EN1499, EN14476
Certifications / conformité (Europe) EN1499, EN14476
Jetable Usage limité
Conditionnement Bouteille en plastique
Quantité 6/Pk.
Volume (métrique) 1 L
Poids (métrique) 6.719 kg